missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
rac-trans-4-Defluoro-4-methoxy Paroxetine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3R,4S)-rel-3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-methoxyphenyl)-piperidine hydrochloride |
| CAS | 127017-74-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C20 H23 N O4 . Cl H |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-methoxyphenyl)-, hydrochloride (1:1), (3R,4S)-rel-, Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-methoxyphenyl)-, hydrochloride, trans- (9CI), Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-methoxyphenyl)-, hydrochloride, trans-(±)-, SB-242670-A, Ph Eur Paroxetine Hydrochloride Impurity B, p-Methoxy Paroxetine HCl, USP Paroxetine Related Compound A |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23NO4.ClH/c1-22-16-4-2-14(3-5-16)18-8-9-21-11-15(18)12-23-17-6-7-19-20(10-17)25-13-24-19;/h2-7,10,15,18,21H,8-9,11-13H2,1H3;1H/t15-,18-;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.COc1ccc(cc1)[C@@H]2CCNC[C@H]2COc3ccc4OCOc4c3 |
| IUPAC navn | (3S,4R)-3-(1,3-benzodioxol-5-yloxymethyl)-4-(4-methoxyphenyl)piperidine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 377.86 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?