Få mere at vide
rac-trans-4-Defluoro-4-ethoxy Paroxetine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac-trans-4-Defluoro-4-ethoxy Paroxetine hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25NO4.ClH/c1-2-23-17-5-3-15(4-6-17)19-9-10-22-12-16(19)13-24-18-7-8-20-21(11-18)26-14-25-20;/h3-8,11,16,19,22H,2,9-10,12-14H2,1H3;1H/t16-,19-;/m0./s1 |
| Formel vægt | 391.155 |
| Procent renhed | >95% |