Få mere at vide
rac-trans-4-Defluoro-4-(4-fluorophenyl) Paroxetine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-trans-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4''-fluorophenyl-4'-phenyl)piperidine Hydrochloride |
| CAS | 1217655-87-2 |
| Molekylær formel | C25 H24 F N O3 . Cl H |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Paroxetine Related Compound G, rac-trans-4-Defluoro-4-(4-fluorophenyl) Paroxetine Hydrochloride, (±)trans-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4''-fluorophenyl-4'-phenyl)piperidine Hydrochloride, (±)-trans-Paroxetine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C25H24FNO3.ClH/c26-21-7-5-18(6-8-21)17-1-3-19(4-2-17)23-11-12-27-14-20(23)15-28-22-9-10-24-25(13-22)30-16-29-24;/h1-10,13,20,23,27H,11-12,14-16H2;1H/t20-,23-;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.Fc1ccc(cc1)c2ccc(cc2)[C@@H]3CCNC[C@H]3COc4ccc5OCOc5c4 |
| IUPAC navn | (3S,4R)-3-(1,3-benzodioxol-5-yloxymethyl)-4-[4-(4-fluorophenyl)phenyl]piperidine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 441.92 |
| Formel vægt | 441.1507 |