missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac trans-4-Cotinine Carboxylic Acid Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30357831
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30357831 500 mg
30356332 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30357831 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC725155500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale rac trans-4-Cotinine Carboxylic Acid Methyl Ester
CAS 135028-97-6
Molekylær formel C12H14N2O3
Mængde 500 mg
Synonym (2R,3R)-rel-1-Methyl-5-oxo-2-(3-pyridinyl)-3-pyrrolidinecarboxylic Acid Methyl Ester, trans-1-Methyl-5-oxo-2-(3-pyridinyl)-3-pyrrolidinecarboxylic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C12H14N2O3/c1-14-10(15)6-9(12(16)17-2)11(14)8-4-3-5-13-7-8/h3-5,7,9,11H,6H2,1-2H3/t9-,11-/m0/s1
SMIL COC(=O)[C@H]1CC(=O)N(C)[C@H]1c2cccnc2
IUPAC navn methyl (2R,3S)-1-methyl-5-oxo-2-pyridin-3-ylpyrrolidine-3-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 234.25
Formel vægt 234.1004
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.