Få mere at vide
rac trans-4-Cotinine Carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac trans-4-Cotinine Carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 135028-97-6 |
| Molekylær formel | C12H14N2O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (2R,3R)-rel-1-Methyl-5-oxo-2-(3-pyridinyl)-3-pyrrolidinecarboxylic Acid Methyl Ester, trans-1-Methyl-5-oxo-2-(3-pyridinyl)-3-pyrrolidinecarboxylic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2O3/c1-14-10(15)6-9(12(16)17-2)11(14)8-4-3-5-13-7-8/h3-5,7,9,11H,6H2,1-2H3/t9-,11-/m0/s1 |
| SMIL | COC(=O)[C@H]1CC(=O)N(C)[C@H]1c2cccnc2 |
| IUPAC navn | methyl (2R,3S)-1-methyl-5-oxo-2-pyridin-3-ylpyrrolidine-3-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 234.25 |
| Formel vægt | 234.1004 |