missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac-trans 3’-Thiomethyl Nicotine Dihydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30449382
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30449382 5 mg
30449209 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30449382 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT3525005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1246820-13-2
Molekylær formel C11H16N2S • 2(HCl)
Molekylvægt (g/mol) 280.06
IUPAC navn ((2S,3S)-1-methyl-2-(pyridin-3-yl)pyrrolidin-3-yl)methanethiol dihydrochloride
SMIL CN1[C@H](C2=CC=CN=C2)[C@@H](CS)CC1.Cl.Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale rac-trans 3'-Thiomethyl Nicotine Dihydrochloride
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C11H16N2S.2ClH/c1-13-6-4-10(8-14)11(13)9-3-2-5-12-7-9;;/h2-3,5,7,10-11,14H,4,6,8H2,1H3;2*1H/t10-,11-;;/m1../s1
Formel vægt 280.0568
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.