Få mere at vide
rac-trans 3’-Hydroxymethylnicotine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac-trans 3'-Hydroxymethylnicotine |
| CAS | 71771-91-0 |
| Molekylær formel | C11 H16 N2 O |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Rac-Trans 3’-Hydroxymethylnicotine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2O/c1-13-6-4-10(8-14)11(13)9-3-2-5-12-7-9/h2-3,5,7,10-11,14H,4,6,8H2,1H3/t10-,11-/m0/s1 |
| SMIL | CN1CC[C@@H](CO)[C@@H]1c2cccnc2 |
| IUPAC navn | [(2R,3R)-1-methyl-2-pyridin-3-ylpyrrolidin-3-yl]methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 192.26 |
| Formel vægt | 192.1263 |