Få mere at vide
rac-trans 3’-Hydroxymethylnicotine Hemisuccinate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac-trans 3'-Hydroxymethylnicotine Hemisuccinate |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20N2O4/c1-17-8-6-12(10-21-14(20)5-4-13(18)19)15(17)11-3-2-7-16-9-11/h2-3,7,9,12,15H,4-6,8,10H2,1H3,(H,18,19)/t12-,15-/m1/s1 |
| Formel vægt | 292.1423 |