missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
rac-trans 3’-Hydroxymethylnicotine Hemisuccinate N-Hydroxysuccinimide Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac-trans 3'-Hydroxymethylnicotine Hemisuccinate N-Hydroxysuccinimide Ester |
| CAS | 1207282-60-7 |
| Molekylær formel | C19H23N3O6 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Rac-Trans 3'-Hydroxymethylnicotine Hemisuccinate N-Hydroxysuccinimide Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23N3O6/c1-21-10-8-14(19(21)13-3-2-9-20-11-13)12-27-17(25)6-7-18(26)28-22-15(23)4-5-16(22)24/h2-3,9,11,14,19H,4-8,10,12H2,1H3/t14-,19-/m1/s1 |
| SMIL | CN1CC[C@@H]([C@H]1C2=CN=CC=C2)COC(=O)CCC(=O)ON3C(=O)CCC3=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 389.4 |
| Formel vægt | 389.1587 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?