missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac-trans-3-Dechloro Sertraline Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30355715
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30355715 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30355715 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD226665250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale rac-trans-3-Dechloro Sertraline Hydrochloride
CAS 79896-35-8
Molekylær formel C17H18ClN
Mængde 250 mg
Synonym trans-4-(4-Chlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamine
InChI formel InChI=1S/C17H18ClN.ClH/c1-19-17-11-10-14(12-6-8-13(18)9-7-12)15-4-2-3-5-16(15)17;/h2-9,14,17,19H,10-11H2,1H3;1H/t14-,17+;/m1./s1
SMIL Cl.CN[C@H]1CC[C@H](c2ccc(Cl)cc2)c3ccccc13
IUPAC navn (1S,4R)-4-(4-chlorophenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 308.25
Formel vægt 307.0895
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.