missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
rac-trans 3’-Aminomethyl Nicotine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac-trans 3'-Aminomethyl Nicotine |
| CAS | 623579-03-3 |
| Molekylær formel | C11 H17 N3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17N3/c1-14-6-4-9(7-12)11(14)10-3-2-5-13-8-10/h2-3,5,8-9,11H,4,6-7,12H2,1H3/t9-,11+/m1/s1 |
| SMIL | CN1CC[C@H](CN)[C@H]1c2cccnc2 |
| IUPAC navn | [(2S,3R)-1-methyl-2-pyridin-3-ylpyrrolidin-3-yl]methanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 191.27 |
| Formel vægt | 191.1422 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?