missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac-trans 3’-Aminomethyl Nicotine, TRC

Artikelnummer. 30328620
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30328620 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30328620 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA61695025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale rac-trans 3'-Aminomethyl Nicotine
CAS 623579-03-3
Molekylær formel C11 H17 N3
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C11H17N3/c1-14-6-4-9(7-12)11(14)10-3-2-5-13-8-10/h2-3,5,8-9,11H,4,6-7,12H2,1H3/t9-,11+/m1/s1
SMIL CN1CC[C@H](CN)[C@H]1c2cccnc2
IUPAC navn [(2S,3R)-1-methyl-2-pyridin-3-ylpyrrolidin-3-yl]methanamine
Molekylvægt (g/mol) 191.27
Formel vægt 191.1422
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.