missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
rac trans-3-Amino-1-oxyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidine-4-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-1-oxyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidine-4-carboxylic A |
| CAS | 15871-58-6 |
| Molekylær formel | C10 H19 N2 O3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H19N2O3/c1-9(2)5-12(15)10(3,4)7(11)6(9)8(13)14/h6-7H,5,11H2,1-4H3,(H,13,14) |
| SMIL | CC1(C)CN([O])C(C)(C)C(N)C1C(=O)O |
| IUPAC navn | 3-amino-1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,5,5-tetramethylpiperidine-4-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.27 |
| Formel vægt | 215.1396 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?