Få mere at vide
rac trans-2-Phenylcyclopropancarboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30424414
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30424414 5 g
30418352 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30424414 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3196855G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rac trans-2-Phenylcyclopropanecarboxylic Acid
CAS 939-90-2
Molekylær formel C10H10O2
Mængde 5 g
Synonym (1R,2R)-rel-2-Phenyl-cyclopropanecarboxylic Acid, (+/-)-trans-2-Phenyl-1-cyclopropanecarboxylic Acid, NSC 40846
InChI formel InChI=1S/C10H10O2/c11-10(12)9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-9H,6H2,(H,11,12)/t8-,9+/m0/s1
SMIL OC(=O)[C@@H]1C[C@H]1c2ccccc2
IUPAC navn (1R,2R)-2-phenylcyclopropan-1-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 162.19
Formel vægt 162.0681