Få mere at vide
rac trans-2-Phenylcyclopropancarboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30419946
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30419946 1 g
1 options
Artikelnummer. 30419946 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3196851G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemisk navn eller materiale rac trans-2-Phenylcyclopropanecarboxylic Acid
CAS 939-90-2
Molekylær formel C10H10O2
Mængde 1 g
Synonym (1R,2R)-rel-2-Phenyl-cyclopropanecarboxylic Acid, (+/-)-trans-2-Phenyl-1-cyclopropanecarboxylic Acid, NSC 40846
InChI formel InChI=1S/C10H10O2/c11-10(12)9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-9H,6H2,(H,11,12)/t8-,9+/m0/s1
SMIL OC(=O)[C@@H]1C[C@H]1c2ccccc2
IUPAC navn (1R,2R)-2-phenylcyclopropan-1-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 162.19
Formel vægt 162.0681
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.