Få mere at vide
rac-trans-2-Dimethylaminocyclohexanol Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
rac-trans-2-Dimethylaminocyclohexanol Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac-trans-2-Dimethylaminocyclohexanol Hydrochloride |
| CAS | 40571-56-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | rac-trans-2-Dimethylaminocyclohexanol Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H17 N O . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | rac-trans-2-Dimethylaminocyclohexanol Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17NO.ClH/c1-9(2)7-5-3-4-6-8(7)10;/h7-8,10H,3-6H2,1-2H3;1H/t7-,8-;/m1./s1 |
| SMIL | Cl.CN(C)[C@@H]1CCCC[C@H]1O |
| IUPAC navn | (1R,2R)-2-(dimethylamino)cyclohexan-1-ol;hydrochloride |
| Vis mere |