Få mere at vide
rac trans-1,2-Dihydroxy-1,2-dihydronaphthalene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+/-)-trans-1,2-Dihydroxy-1,2-dihydronaphthalene |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O2/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12/h1-6,9-12H/t9-,10-/m0/s1 |
| Formel vægt | 162.0681 |