Få mere at vide
rac-trans-1,2-Bis(2-mercaptoacetamido)cyclohexane Disulfide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac-trans-1,2-Bis(2-mercaptoacetamido)cyclohexane Disulfide |
| CAS | 1217678-56-2 |
| Molekylær formel | C10H16N2O2S2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | BMC-Disulfide, (8aR,12aR)-rel-Octahydro-4,5,1,8-benzodithiadiazecine-2,7(3H,6H)-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N2O2S2/c13-9-5-15-16-6-10(14)12-8-4-2-1-3-7(8)11-9/h7-8H,1-6H2,(H,11,13)(H,12,14)/t7-,8-/m0/s1 |
| SMIL | O=C1CSSCC(=O)N[C@H]2CCCC[C@@H]2N1 |
| IUPAC navn | (8aS,12aS)-1,8,8a,9,10,11,12,12a-octahydrobenzo[f][1,2,5,8]dithiadiazecine-2,7-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 260.38 |
| Formel vægt | 260.0653 |