Få mere at vide
rac-Terpenylic Acid, TRC
Artikelnummer. 17992985
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17992985 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17992985 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT11065025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terpenylic Acid
CAS 116-51-8
Molekylær formel C8 H12 O4
Mængde 25 mg
Synonym rac-Terpenylic Acid;
InChI formel InChI=1S/C8H12O4/c1-8(2)5(3-6(9)10)4-7(11)12-8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,9,10)
SMIL CC1(C)OC(=O)CC1CC(=O)O
IUPAC navn 2-(2,2-dimethyl-5-oxooxolan-3-yl)acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 172.179
Formel vægt 172.074