missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac Tamsulosin Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30136003
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136003 25 mg
30135147 100 mg
30008015 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136003 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT00635125MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 80223-99-0
Molekylær formel C20 H28 N2 O5 S . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 444.973
Synonym 5-[(2RS)-2-[[2-(2-Ethoxyphenoxy)ethyl]amino]propyl]-2-methoxybenzenesulfonamide Hydrochloride, Tamsulosin Hydrochloride Imp. G (EP) as Racemate Hydrochloride, Tamsulosin Racemate Hydrochloride, Benzenesulfonamide, 5-[2-[[2-(2-ethoxyphenoxy)ethyl]amino]propyl]-2-methoxy-, hydrochloride (1:1), Benzenesulfonamide, 5-[2-[[2-(2-ethoxyphenoxy)ethyl]amino]propyl]-2-methoxy-, monohydrochloride (9CI), LY 253352, YM 12617, dl-Tamsulosin hydrochloride
IUPAC navn 5-[2-[2-(2-ethoxyphenoxy)ethylamino]propyl]-2-methoxybenzenesulfonamide;hydrochloride
SMIL Cl.CCOc1ccccc1OCCNC(C)Cc2ccc(OC)c(c2)S(=O)(=O)N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-[(2RS)-2-[(2-(2-Ethoxyphenoxy)ethyl)amino]propyl]-2-methoxybenzenesulfonamide Hydrochloride (Tamsulosin Racemate Hydrochloride)
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C20H28N2O5S.ClH/c1-4-26-17-7-5-6-8-18(17)27-12-11-22-15(2)13-16-9-10-19(25-3)20(14-16)28(21,23)24;/h5-10,14-15,22H,4,11-13H2,1-3H3,(H2,21,23,24);1H
Formel vægt 444.149
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.