Få mere at vide
rac Tamsulosin-d3 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac Tamsulosin-d3 Hydrochloride |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28N2O5S.ClH/c1-4-26-17-7-5-6-8-18(17)27-12-11-22-15(2)13-16-9-10-19(25-3)20(14-16)28(21,23)24;/h5-10,14-15,22H,4,11-13H2,1-3H3,(H2,21,23,24);1H/i2D3; |
| Formel vægt | 447.1674 |