Få mere at vide
rac Talinolol-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac Talinolol-d5 |
| CAS | 1215343-94-4 |
| Molekylær formel | C20 2H5 H28 N3 O3 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H33N3O3/c1-20(2,3)21-13-17(24)14-26-18-11-9-16(10-12-18)23-19(25)22-15-7-5-4-6-8-15/h9-12,15,17,21,24H,4-8,13-14H2,1-3H3,(H2,22,23,25)/i13D2,14D2,17D |
| SMIL | [2H]C([2H])(NC(C)(C)C)C([2H])(O)C([2H])([2H])Oc1ccc(NC(=O)NC2CCCCC2)cc1 |
| IUPAC navn | 1-[4-[3-(tert-butylamino)-1,1,2,3,3-pentadeuterio-2-hydroxy-propoxy]phenyl]-3-cyclohexyl-urea |
| Molekylvægt (g/mol) | 368.52 |
| Formel vægt | 368.2836 |