Få mere at vide
rac-Synephrin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30137699
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137699 5 mg
30136437 10 mg
30009605 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137699 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS9200015MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5985-28-4
Molekylær formel C9 H13 N O2 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 203.67
Synonym Benzenemethanol, 4-hydroxy-α-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, 4-hydroxy-α-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride (9CI), Benzyl alcohol, p-hydroxy-α-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride (8CI), Oxedrine hydrochloride, Synephrine hydrochloride, p-Hydroxy-α-(methylaminomethyl)benzyl alcohol hydrochloride
IUPAC navn 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]phenol; hydrochlorid
SMIL Cl.CNCC(O)c1ccc(O)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rac-Synephrine Hydrochloride
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-2-4-8(11)5-3-7;/h2-5,9-12H,6H2,1H3;1H
Formel vægt 203.0713