Få mere at vide
(rac,syn)-4-Deschloro-sertraline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R,S)-4-Deschloro-sertraline hydrochloride |
| CAS | 871838-58-3 |
| Molekylær formel | C17 H18 Cl N . Cl H |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Sertraline EP Impurity D HCl |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18ClN.ClH/c1-19-17-10-9-14(12-5-4-6-13(18)11-12)15-7-2-3-8-16(15)17;/h2-8,11,14,17,19H,9-10H2,1H3;1H/t14-,17-;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.CN[C@H]1CC[C@@H](c2cccc(Cl)c2)c3ccccc13 |
| IUPAC navn | (1S,4S)-4-(3-chlorophenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 308.25 |
| Formel vægt | 307.0895 |