Få mere at vide
rac styrenoxid, TRC
Artikelnummer. 30419717
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30419717 50 g
1 options
Artikelnummer. 30419717 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS68779550G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rac Styrene Oxide
CAS 96-09-3
Molekylær formel C8H8O
Mængde 50 g
Synonym 2-Phenyloxirane, (Epoxyethyl)benzene, 1,2-Epoxy-1-phenylethane, Phenyloxirane, (Epoxyethyl)benzene, (±)-Phenylethylene Oxide, (±)-Phenyloxirane, (±)-Styrene Oxide, 1,2-Epoxyethylbenzene, 1-Phenyl-1,2-epoxyethane, 2-Phenyloxirane, Epoxystyrene, NSC 637, NSC 7582, Phenethylene Oxide, Phenylethylene Oxide, Phenyloxirane, STO, Styrene 1',2'-Oxide, Styrene 7,8-Oxide, Styrene epoxide, Styryl Oxide, alpha,beta-Epoxystyrene
InChI formel InChI=1S/C8H8O/c1-2-4-7(5-3-1)8-6-9-8/h1-5,8H,6H2
SMIL C1OC1c2ccccc2
IUPAC navn 2-phenyloxiran
Molekylvægt (g/mol) 120.15
Formel vægt 120.0575