Få mere at vide
rac Styrene Glycol, TRC
Mængde:
1 g
5 g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Styrene Glycol |
| CAS | 93-56-1 |
| Molekylær formel | C8 H10 O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1,2-Ethanediol','1-phenyl-, 1,2-Ethanediol','phenyl- (6CI,7CI), 1-Phenyl-1,2-ethanediol, (1,2-Dihydroxyethyl)benzene, (RS)-1-Phenyl-1,2-ethanediol, (±)-1-Phenyl-1,2-ethanediol, (±)-Phenyl glycol, (±)-Phenyl-1,2-ethanediol, (±)-Styrene glycol, 1,2-Dihydroxy-1-phenylethane, 1,2-Dihydroxy-2-phenylethane, 1-Phenyl-1,2-glycol, 1-Phenylethylene glycol, NSC 406601, Phenyl glycol, Phenylethylene glycol, Styrene glycol, Styrolyl alcohol, cis-1-Phenyl-1,2-ethanediol, α,β-Dihydroxyethylbenzene, β-Hydroxy-β-phenylethanol, 1-Phenylethane-1,2-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O2/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-10H,6H2 |
| SMIL | OCC(O)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | 1-phenylethane-1,2-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 138.16 |
| Formel vægt | 138.0681 |