Få mere at vide
rac Styrenglykol, TRC
Artikelnummer. 30418150
Skift visning
Mængde:
2 g
Artikelnummer. Mængde
30418150 2 g
1 options
Artikelnummer. 30418150 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6878102G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Styrene Glycol
CAS 93-56-1
Molekylær formel C8 H10 O2
Mængde 2 g
Synonym 1,2-Ethanediol','1-phenyl-, 1,2-Ethanediol','phenyl- (6CI,7CI), 1-Phenyl-1,2-ethanediol, (1,2-Dihydroxyethyl)benzene, (RS)-1-Phenyl-1,2-ethanediol, (±)-1-Phenyl-1,2-ethanediol, (±)-Phenyl glycol, (±)-Phenyl-1,2-ethanediol, (±)-Styrene glycol, 1,2-Dihydroxy-1-phenylethane, 1,2-Dihydroxy-2-phenylethane, 1-Phenyl-1,2-glycol, 1-Phenylethylene glycol, NSC 406601, Phenyl glycol, Phenylethylene glycol, Styrene glycol, Styrolyl alcohol, cis-1-Phenyl-1,2-ethanediol, α,β-Dihydroxyethylbenzene, β-Hydroxy-β-phenylethanol, 1-Phenylethane-1,2-diol
InChI formel InChI=1S/C8H10O2/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-10H,6H2
SMIL OCC(O)c1ccccc1
IUPAC navn 1-phenylethan-1,2-diol
Molekylvægt (g/mol) 138.16
Formel vægt 138.0681