Få mere at vide
rac Styrene-d8 Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac Styrene-d8 Oxide |
| CAS | 148076-33-9 |
| Molekylær formel | C8D8O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-Phenyloxirane-d8, (Epoxyethyl)benzene-d8, 1,2-Epoxy-1-phenylethane-d8, Phenyloxirane-d8, (Epoxyethyl)benzene-d8, (±)-Phenylethylene-d8 Oxide, (±)-Phenyloxirane-d8, (±)-Styrene-d8 Oxide, 1,2-Epoxyethylbenzene-d8, 1-Phenyl-1,2-epoxyethane-d6, 2-Phenyloxirane-d8, Epoxystyrene-d8, NSC 637-d8, NSC 7582-d8, Phenethylene-d8 Oxide, Phenylethylene-d8 oxide, Phenyloxirane-d8, STO-d8, Styrene-d8 1',2'-Oxide, Styrene-d8 7,8-Oxide, Styrene-d8 Epoxide, Styryl-d8 Oxide, α,β-Epoxystyrene-d8 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O/c1-2-4-7(5-3-1)8-6-9-8/h1-5,8H,6H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D2,8D |
| SMIL | [2H]C(C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H])=C1C2([2H])C([2H])([2H])O2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.2 |
| Formel vægt | 128.1077 |