Få mere at vide
rac-Sertraline Hydrochloride ((1RS,4RS)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine Hydrochloride), Mikromol™
Artikelnummer. 30052407
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052407 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052407 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0317.160025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
rac-Sertraline Hydrochloride ((1RS,4RS)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine Hydrochloride)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rac-cis-Sertraline Hydrochloride
CAS 79617-89-3
Analyt- eller komponentnavne rac-cis-Sertraline Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H17 Cl2 N . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (1R,4R)-rel-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamine hydrochloride (1:1), cis-N-Methyl-4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthaleneamine hydrochloride, cis-(+/-)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamine hydrochloride, (+/-)-Sertraline hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H17Cl2N.ClH/c1-20-17-9-7-12(13-4-2-3-5-14(13)17)11-6-8-15(18)16(19)10-11;/h2-6,8,10,12,17,20H,7,9H2,1H3;1H/t12-,17-;/m0./s1
SMIL Cl.CN[C@H]1CC[C@@H](c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c3ccccc13
IUPAC navn (1S,4S)-4-(3,4-dichlorophenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 342.69
Mængde 25 mg
Formel vægt 341.0505 g/mol