missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac Selenobiotin, TRC

Artikelnummer. 30415546
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30415546 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30415546 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS2480001MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale rac Selenobiotin
CAS 57956-29-3
Molekylær formel C10H16N2O3Se
Mængde 1 mg
Synonym Hexahydro-2-oxo-1H-selenolo[3,4-d]imidazole-4-pentanoic Acid
InChI formel InChI=1S/C10H16N2O3Se/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1
SMIL OC(=O)CCCC[C@@H]1[Se]C[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12
IUPAC navn 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydroselenopheno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 291.21
Formel vægt 292.0326
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.