missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac Secoisolariciresinol, TRC

Artikelnummer. 30427686
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30427686 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30427686 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS2395001MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale rac Secoisolariciresinol
CAS 75365-01-4
Molekylær formel C20H26O6
Mængde 1 mg
Synonym (2R,3R)-rel-2,3-Bis[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-1,4-butanediol, (R*,R*)-(±)-2,3-Bis[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-1,4-butanediol, (R*,R*)-2,3-Bis[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-1,4-butanediol
InChI formel InChI=1S/C20H26O6/c1-25-19-9-13(3-5-17(19)23)7-15(11-21)16(12-22)8-14-4-6-18(24)20(10-14)26-2/h3-6,9-10,15-16,21-24H,7-8,11-12H2,1-2H3/t15-,16-/m1/s1
SMIL COC1=C(C=CC(=C1)C[C@H](CO)[C@H](CC2=CC(=C(C=C2)O)OC)CO)O
Molekylvægt (g/mol) 362.42
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.