Få mere at vide
rac Secoisolariciresinol Diglucoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Seco-isolariciresinol diglucoside(sdg) |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H46O16/c1-43-21-9-15(3-5-19(21)35)7-17(13-45-31-29(41)27(39)25(37)23(11-33)47-31)18(8-16-4-6-20(36)22(10-16)44-2)14-46-32-30(42)28(40)26(38)24(12-34)48-32/h3-6,9-10,17-18,23-42H,7-8,11-14H2,1-2H3/t17-,18-,23+,24+,25+,26+,27-,28-,29+,30+,31+,32+/m0/s1 |
| Formel vægt | 686.2786 |