missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
rac Salsolinol Hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+/-)-Salsolinol, Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2.ClH/c1-6-8-5-10(13)9(12)4-7(8)2-3-11-6;/h4-6,11-13H,2-3H2,1H3;1H |
| Formel vægt | 215.0713 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?