Få mere at vide
rac Salsolinol, Hydrobromid, TRC
Artikelnummer. 30427639
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30427639 1 g
30424618 100 mg
30426287 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30427639 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS0999951G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59709-57-8
Molekylær formel C10 H13 N O2 . Br H
Molekylvægt (g/mol) 260.13
Synonym (+/-)-Salsolinol hydrobromide - Bio-X TM
IUPAC navn 1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-6,7-diol; hydrobromid
SMIL Br.CC1NCCc2cc(O)c(O)cc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-Salsolinol, Hydrobromide
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H13NO2.BrH/c1-6-8-5-10(13)9(12)4-7(8)2-3-11-6;/h4-6,11-13H,2-3H2,1H3;1H
Formel vægt 259.0208