missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(Rac)-Rotigotine hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
(Rac)-Rotigotine hydrochloride is a racemate of Rotigotine. Rotigotine is a full agonist of dopamine receptor, a partial agonist of the 5-HT1A receptor, and an antagonist of the α2B-adrenergic receptor, with Kis of 0.71 nM, 4-15 nM, and 83 nM for the dopamine D3 receptor and D2, D5, D4 receptors, and dopamine D1 receptor.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Rac)-Rotigotine hydrochloride |
| CAS | 102120-99-0 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H26ClNOS |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (142.07 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| SMIL | OC1=C2CCC(N(CCC)CCC3=CC=CS3)CC2=CC=C1.[H]Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 351.93 |
| Formel vægt | 351.93 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?