Få mere at vide
rac Rotigotine-d3 Hydrochloride Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac Rotigotine-d3 Hydrochloride Salt |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H25NOS.ClH/c1-2-11-20(12-10-17-6-4-13-22-17)16-8-9-18-15(14-16)5-3-7-19(18)21;/h3-7,13,16,21H,2,8-12,14H2,1H3;1H/i1D3; |
| Formel vægt | 354.1612 |
| Procent renhed | >95% |