Få mere at vide
rac Rivastigmine-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac Rivastigmine-d6 |
| CAS | 194930-04-6 |
| Molekylær formel | C14H16D6N2O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | N-Ethyl-N-methylcarbamic Acid 3-[1-(Dimethylamino-d6)ethyl]phenyl Ester, Ethylmethylcarbamic Acid 3-[1-(Dimethylamino-d6)ethyl]phenyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22N2O2/c1-6-16(5)14(17)18-13-9-7-8-12(10-13)11(2)15(3)4/h7-11H,6H2,1-5H3/i3D3,4D3 |
| SMIL | CCN(C)C(OC1=CC(C(C)N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=CC=C1)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 256.37 |
| Formel vægt | 256.2058 |