missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac-Rhododendrol, TRC

Artikelnummer. 30420447
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30420447 10 mg
30408830 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30420447 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR31865010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale rac-Rhododendrol
CAS 69617-84-1
Molekylær formel C10 H14 O2
Mængde 10 mg
Synonym Benzenepropanol','4-hydroxy-α-methyl-, 4-Hydroxy-α-methylbenzenepropanol, (±)-Rhododendrol, 4-(3-Hydroxybutyl)phenol, 4-(4-Hydroxyphenyl)-butan-2-ol, 4-(p-Hydroxyphenyl)-2-butanol, Betulegenol, Frambinol, NSC 40514, Rhododenol, 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanol, rac-Rhododendrol, Raspberry alcohol
InChI formel InChI=1S/C10H14O2/c1-8(11)2-3-9-4-6-10(12)7-5-9/h4-8,11-12H,2-3H2,1H3
SMIL CC(O)CCc1ccc(O)cc1
IUPAC navn 4-(3-hydroxybutyl)phenol
Molekylvægt (g/mol) 166.22
Formel vægt 166.0994
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.