Få mere at vide
rac-Rhododendrol, TRC
Artikelnummer. 30423397
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
Artikelnummer. Mængde
30423397 2.5 mg
1 options
Artikelnummer. 30423397 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR3186502.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale rac-Rhododendrol
CAS 69617-84-1
Molekylær formel C10 H14 O2
Mængde 2.5 mg
Synonym Benzenepropanol','4-hydroxy-α-methyl-, 4-Hydroxy-α-methylbenzenepropanol, (±)-Rhododendrol, 4-(3-Hydroxybutyl)phenol, 4-(4-Hydroxyphenyl)-butan-2-ol, 4-(p-Hydroxyphenyl)-2-butanol, Betulegenol, Frambinol, NSC 40514, Rhododenol, 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanol, rac-Rhododendrol, Raspberry alcohol
InChI formel InChI=1S/C10H14O2/c1-8(11)2-3-9-4-6-10(12)7-5-9/h4-8,11-12H,2-3H2,1H3
SMIL CC(O)CCc1ccc(O)cc1
IUPAC navn 4-(3-hydroxybutyl)phenol
Molekylvægt (g/mol) 166.22
Formel vægt 166.0994