Få mere at vide
rac Rasagiline-13C3 Mesylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac Rasagiline-13C3 Mesylate |
| CAS | 1216757-55-9 |
| Molekylær formel | 13C3 C9 H13 N . C H4 O3 S |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 2,3-Dihydro-N-2-propyn-1-yl-1H-inden-1-amine-13C3 Mesylate, 2,3-Dihydro-N-2-Propynyl-1-indanamine-13C3 Mesylate, Agilect-13C3, Azilect-13C3 Mesylate, TVP-1012-13C3 Mesylate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13N.CH4O3S/c1-2-9-13-12-8-7-10-5-3-4-6-11(10)12;1-5(2,3)4/h1,3-6,12-13H,7-9H2;1H3,(H,2,3,4)/i1+1,2+1,9+1; |
| SMIL | CS(=O)(=O)O.[13CH]#[13C][13CH2]NC1CCc2ccccc12 |
| IUPAC navn | methanesulfonic acid;N-(1,2,3-^{13}C_{3})prop-2-ynylindan-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.32 |
| Formel vægt | 270.103 |