missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac Ramelteon-d3, TRC

Artikelnummer. 30424736
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30424736 10 mg
30417349 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30424736 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR11005210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1185146-24-0
Molekylær formel C16H18D3NO2
Molekylvægt (g/mol) 262.36
Synonym rac N-[[1,6,7,8-Tetrahydro-2H-indeno[5,4-b]furan-8-yl]ethyl]propanamide-d3, rac TAK-375-d3, rac Rozerem-d3
SMIL O=C(CC([2H])([2H])[2H])NCCC1C2=C3C(OCC3)=CC=C2CC1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale rac Ramelteon-d3
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C16H21NO2/c1-2-15(18)17-9-7-12-4-3-11-5-6-14-13(16(11)12)8-10-19-14/h5-6,12H,2-4,7-10H2,1H3,(H,17,18)/i1D3
Formel vægt 262.1761
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.