Få mere at vide
rac Ramelteon-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac Ramelteon-d3 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21NO2/c1-2-15(18)17-9-7-12-4-3-11-5-6-14-13(16(11)12)8-10-19-14/h5-6,12H,2-4,7-10H2,1H3,(H,17,18)/i1D3 |
| Formel vægt | 262.1761 |