Få mere at vide
rac-propranolol hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30418303
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30418303 10 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30418303 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP83180010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propanolol Hydrochloride
CAS 318-98-9
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C16 H21 N O2 . Cl H
Mængde 10 g
Synonym 2-Propanol','1-[(1-methylethyl)amino]-3-(1-naphthalenyloxy)-','hydrochloride (1:1), 2-Propanol','1-(isopropylamino)-3-(1-naphthyloxy)-','hydrochloride (8CI), 2-Propanol','1-[(1-methylethyl)amino]-3-(1-naphthalenyloxy)-','hydrochloride (9CI), (R,S)-Propranolol hydrochloride, (RS)-Propranolol hydrochloride, (±)-Propranolol hydrochloride, 1-(1-Naphthoxy)-2-hydroxy-3-isopropylaminopropane hydrochloride, 1-(1-Naphthyloxy)-2-hydroxy-3-isopropylaminopropane hydrochloride, 1-(1-Naphthyloxy)-3-(isopropylamino)-2-propanol hydrochloride, 1-(Isopropylamino)-3-(1-naphthoxy)-2-propanol hydrochloride, 1-(Isopropylamino)-3-(1-naphthyloxy)propan-2-ol hydrochloride, 1-(Isopropylamino)-3-(naphthalen-1-yloxy)propan-2-ol hydrochloride, 1-(Naphthalen-1-yloxy)-3-[(propan-2-yl)amino]propan-2-ol hydrochloride, 1-Isopropylamino-3-naphthalen-1-yloxypropan-2-ol monohydrochloride, Anaprilin, Anapriline, Angilol, Apsolol, Avlocardyl, Bedranol, Beprane, Berkolol, Beta-Neg, Beta-Tablinen, Beta-Timelets, Betacap, Cardinol, Caridolol, Ciplar, DL-Anapriline, DL-Propranolol hydrochloride, Deralin, Docitan, Dociton, Duranol, Efektolol, Elbol, Frekven, Hemangeol, Hemangiol, ICI 45520, Inderal, Inderal LA, Inderalici, Indobloc, Intermigran, Kemi S, Monoprolol, NSC 91523, Naprilin, Obsidan, Oposim, Prano-Puren, Prophylux, Propranolol chloride, Propranolol hydrochloride, Propranur, Propraratiopharm, Pylapron, Rapynogen, Sagittol, Servanolol, Sloprolol, Sumial, Tesnol, dl-Propranolol hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.CC(C)NCC(O)COc1cccc2ccccc12
IUPAC navn 1-naftalen-1-yloxy-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 295.8
Formel vægt 295.1339
Procent renhed >95