Få mere at vide
rac-Propranolol-d7, TRC
Artikelnummer. 30428344
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30428344 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30428344 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP83180310MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propranolol-D7 (ring-D7)
CAS 344298-99-3
Molekylær formel C16 2H7 H14 N O2
Mængde 10 mg
Synonym Propranolol D7 (ring D7), 2-Propanol','1-[(1-methylethyl)amino]-3-(1-naphthalenyl-2,3,4,5,6,7,8-d7-oxy)-, 1-[(1-Methylethyl)amino]-3-(1-naphthalenyl-2,3,4,5,6,7,8-d7-oxy)-2-propanol
InChI formel InChI=1S/C16H21NO2/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3/i3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D
SMIL [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(OCC(O)CNC(C)C)c([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H]
IUPAC navn 1-(2,3,4,5,6,7,8-heptadeuterionaphthalen-1-yl)oxy-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 266.39
Formel vægt 266.2012