Få mere at vide
rac-Propranolol-d7, TRC
Artikelnummer. 30410445
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30410445 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30410445 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP83180225MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rac Propranolol-d7
CAS 98897-23-5
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C16 2H7 H14 N O2
Mængde 25 mg
Synonym Propranolol-(isopropyl-D7)
InChI formel InChI=1S/C16H21NO2/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3/i1D3,2D3,12D
SMIL [2H]C([2H])([2H])C([2H])(NCC(O)COc1cccc2ccccc12)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC navn 1-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-ylamino)-3-naphthalen-1-yloxypropan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 266.39
Formel vægt 266.2012
Procent renhed >95