missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac-Propanolol, TRC

Artikelnummer. 18060320
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18060320 50 mg
18051410 5 mg
18032820 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18060320 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP84001350MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 525-66-6
Molekylær formel C16 H21 N O2
Molekylvægt (g/mol) 259.34
Synonym 1-[(1-Methylethyl)amino]-3-(1-naphthalenyloxy)-2-propanol, (±)-Propranolol, 1-(1-Naphthyloxy)-3-(isopropylamino)-2-propanol, 1-(Isopropylamino)-3-(1-naphthyloxy)-2-propanol, 3-(Naphth-1-yloxy)-1-(isopropylamino)propan-2-ol, AY 64043, Betalong, DL-Propranolol, Euprovasin, Innopran XL, Propranolol, Proprasylyt, Racemic propranolol, Reducor, dl-Propranolol, β-Propranolol, rac-Propanolol, 1[(1-Methylethyl)amino]-3-(1-naphthalenyloxy)-2-propanol
IUPAC navn 1-(isopropylamino)-3-(1-naphthyloxy)propan-2-ol
SMIL CC(C)NCC(O)COc1cccc2ccccc12

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Propranolol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C16H21NO2/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3
Formel vægt 259.1572
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.