Få mere at vide
rac-Propanolol, TRC
Artikelnummer. 18051410
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18051410 5 mg
18032820 100 mg
18060320 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18051410 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP8400135MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 525-66-6
Molekylær formel C16 H21 N O2
Molekylvægt (g/mol) 259.34
Synonym 1-[(1-Methylethyl)amino]-3-(1-naphthalenyloxy)-2-propanol, (±)-Propranolol, 1-(1-Naphthyloxy)-3-(isopropylamino)-2-propanol, 1-(Isopropylamino)-3-(1-naphthyloxy)-2-propanol, 3-(Naphth-1-yloxy)-1-(isopropylamino)propan-2-ol, AY 64043, Betalong, DL-Propranolol, Euprovasin, Innopran XL, Propranolol, Proprasylyt, Racemic propranolol, Reducor, dl-Propranolol, β-Propranolol, rac-Propanolol, 1[(1-Methylethyl)amino]-3-(1-naphthalenyloxy)-2-propanol
IUPAC navn 1-(isopropylamino)-3-(1-naphthyloxy)propan-2-ol
SMIL CC(C)NCC(O)COc1cccc2ccccc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propranolol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C16H21NO2/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3
Formel vægt 259.1572
Procent renhed >95%