Få mere at vide
rac-Pregabalin, Mikromol™
Beskrivelse
rac-Pregabalin
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac-Pregabalin |
| CAS | 128013-69-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | rac-Pregabalin |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H17 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | rac-Pregabalin, Hexanoic acid, 3-(aminomethyl)-5-methyl-, 3-(Aminomethyl)-5-methylhexanoic acid, (+/-)-Pregabalin |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17NO2/c1-6(2)3-7(5-9)4-8(10)11/h6-7H,3-5,9H2,1-2H3,(H,10,11) |
| SMIL | CC(C)CC(CN)CC(=O)O |
| IUPAC navn | 3-(aminomethyl)-5-methylhexanoic acid |
| Vis mere |