missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
rac-Pregabalin-13C3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac Pregabalin-13C3 |
| CAS | 1189980-48-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | 13C3 C5 H17 N O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Pregabalin-13C3 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17NO2/c1-6(2)3-7(5-9)4-8(10)11/h6-7H,3-5,9H2,1-2H3,(H,10,11)/i4+1,5+1,8+1 |
| SMIL | CC(C)CC([13CH2]N)[13CH2][13C](=O)O |
| IUPAC navn | 3-(amino(1^{13}C)methyl)-5-methyl(1,2-^{13}C_{2})hexanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.2 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?