Få mere at vide
rac-Praziquanamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac-Praziquanamine |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2O/c15-12-8-13-7-11-10-4-2-1-3-9(10)5-6-14(11)12/h1-4,11,13H,5-8H2 |
| Formel vægt | 202.1106 |