Få mere at vide
rac-Pinocembrin, TRC
Artikelnummer. 30240861
Skift visning
Mængde:
250 mg
2.5 g
5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30240861 2.5 g 2.5g
30240612 250 mg -
30240709 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30240861 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP4684952.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68745-38-0
Molekylær formel C15 H12 O4
Molekylvægt (g/mol) 256.25
Synonym Flavanone, 5,7-dihydroxy- (7CI), 2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, (±)-5,7-Dihydroxyflavanone, (±)-Pinocembrin, NSC 43318, rac-Pinocembrin
IUPAC navn 5,7-dihydroxy-2-phenyl-2,3-dihydrochromen-4-one
SMIL Oc1cc(O)c2C(=O)CC(Oc2c1)c3ccccc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pinocembrin
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C15H12O4/c16-10-6-11(17)15-12(18)8-13(19-14(15)7-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-7,13,16-17H,8H2
Formel vægt 256.0736